material
borosilicate glass
flat bottom
narrow-mouth
조인트
Joints neck (50)
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
pack of 2
제조업체/상표
DURAN® 212166808
높이
310 mm
용량
3,000 mL
플라스크 O.D.
187 mm
경부 O.D.
50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Duran® Erlenmeyer narrow-neck conical flasks are ideal for mixing.
- Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
- Heavy and uniform wall thickness facilitates its usage under extreme temperature fluctuations.
- Easy-to-read scale with graduation marks in highly durable white enamel.
- Marking spot for sample identification.
Easy mixing due to conical form. Fired-on, highly durable white ceramic print.
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.