주요 문서
Z223360
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter with thermometer joint
joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
adapter laboratory, glass adapter, glass adapters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
thermometer joint ST/NS10/30
joint: ST/NS24/40
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Side-arm is at 75° angle from bottom joint. Distance from joint to side-arm is 75mm.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)