주요 문서
Z219975
Sigma-Aldrich
Aldrich® hollow pennyhead stopper
joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
glass stopper, glass stoppers, stoppers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122500
NACRES:
NB.35
material
ground glass
조인트
joint: ST/NS14/20
설명
closed at bottom
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Conforms to standard-taper specifications as outlined in ASTM E 675.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)