제조업체/상표
Ace Glass 972703
디스크 직경
10 mm
필터 직경
10 mm
공극 크기
25-50 μm porosity (C)
용량
7 mL capacity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with all microscale flasks and vials with ST/NS: 14/10 joint. Plain stem funnel has a 10 mm diameter sintered disc with a capacity above disc of approximately 7 mL.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.