주요 문서
Z218669
Sigma-Aldrich
Ace reaction flask head w/ thermometer joint
fits flask, 2,000 ‑ 4,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
flask lab, lab flask, reaction flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
특징
fits flask 2,000 ‑ 4,000 mL
제조업체/상표
Ace Glass 651330
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For use with reaction flasks above. Heads have three in-line joints and a #7 Ace-Thred, internally threaded side opening for thermometer (6 to 7 mm o.d.). Thread forms a compression seal with bushing and permits vertical adjustment of thermometer.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)