조인트
joint: ST/NS10/30
제조업체/상표
Cowie 010.110
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Machined from solid PTFE with trapezoidal seals for medium to high vacuum performance up to 280°C (540°F).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.