주요 문서
CLS762413
Pyrex® HDPE stopper, improved form
stopper joint: 13
동의어(들):
flask stopper, flask stoppers, stoppers, Corning® 7624
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122500
NACRES:
NB.43
조인트
joint: stopper13
제조업체/상표
Corning 7624-13
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Blue and white stoppers with closed bottoms, made of linear high-density polyethylene. Improved design fully protects the neck in the event of accidental tipping.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)