주요 문서
Z215287
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
material
PTFE
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Cowie 005.450.2
길이
500 mm
블레이드(blade) 직경
50 mm
샤프트 직경
6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)