주요 문서
Z215198
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
동의어(들):
PTFE Stirrer Shaft
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
material
PTFE
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Cowie 005.265.2
길이
650 mm
블레이드(blade) 직경
60 mm
샤프트 직경
9.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)