주요 문서
Z214450
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas reducing flask
flask capacity 1000 mL, top joint: ST/NS 45/50, frit diam. 65 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass
flask
single-neck
조인트
joint: ST/NS top45/50
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
플라스크 용량
1000 mL
프릿(frit) 직경
65 mm
호스 바브 크기
8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Features a large frit, porosity size C, for efficient gas dispersion. Flasks have a ST/NS: 14/20 threaded side inlet joint.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)