material
clear borosilicate glass vial
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 200 ea
캡 크기
13 - 425
직경 × 높이
15 mm × 46 mm
용적
4 mL
색상
clear
피팅
thread for 13-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
It is borosilicate glass vial, autoclavable, easy to sterilize, is used to contain substances to prevent contamination. Caps are to be ordered separtely for this product.
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객