주요 문서
Z188794
Sigma-Aldrich
Wheaton sample vials
amber, volume 8 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 17 mm × 61 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
material
amber borosilicate glass vial
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 200 ea
캡 크기
15 - 425
직경 × 높이
17 mm × 61 mm
용적
8 mL
색상
amber
피팅
thread for 15-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)