주요 문서
Z176974
Scienceware® serum-vial support
Holds 40 x 13-16 mm tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
특징
Holds 40 x 13-16 mm tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18513-1640
길이 × 너비 × 높이
10 in. × 4 3/8 in. × 3 1/2 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Lightweight PP. Corrosion-proof. Fits most water baths for elevated temperature incubations. Top shelf height is 41mm (1⁵⁄₈").
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)