주요 문서
Z171727
Sigma-Aldrich
Vacuum-jacketed filter funnel
200 mL, 50 mm frit, 25 to 50 μm porosity
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
Aldrich
용량
200 mL
200 mL
디스크 직경
50 mm
필터 직경
50 mm
공극 크기
25-50 μm
일반 설명
200 mL, 50 mm frit, 25 to 50 μm porosity. Useful for low-temperature filtrations. 45/50F top joint, 24/40M bottom joint. Includes 45/50M to 24/40F reducing adapter for top joint.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)