주요 문서
Z167495
Sigma-Aldrich
Round-bottom flask for Aldrich® student glass kit
for Z166898, capacity 100 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
무균
non-sterile
특징
closure type female Joint: ST/NS
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
14/20 female joint with outer screw thread
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)