material
stainless steel
조인트
joint: SJ50/30
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.