주요 문서
Z759317
Sigma-Aldrich
Joint clip, standard taper
joint: 24, green polyethylene
동의어(들):
NS joint clamps, NS joint clips, National standard joint clamps, National standard joint clips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.43
material
green polyethylene
조인트
joint: 24
포장
pkg of 50 ea
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Color coded, rigid polyethylene joint clips fit standard taper joints. Will not scratch glassware or corrode; withstands temperatures up to 120 °C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2