주요 문서
Z156515
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 28/12
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
material
stainless steel
조인트
joint: SJ28/12
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)