분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
저장 조건
desiccated
under inert gas
색상
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
H2O: ≥5 mg/mL
주관자
AstraZeneca
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC(N)C(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C11H16N2O.ClH/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)13-11(14)9(3)12;/h4-6,9H,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H
InChI key
AMZACPWEJDQXGW-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.