주요 문서
Z131342
Nalgene® polypropylene copolymer Erlenmeyer flask
capacity 250 mL
동의어(들):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
flat bottom
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
조인트
Joints stopper (6)
무균
non-sterile
특징
cap: no
without cap
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Nalgene 4102-0250
재고 정보
not available in EU
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Autoclavable,
기타 정보
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)