material
colorless polypropylene cap
flat bottom
polymethylpentene
wide-neck
조인트
Joints neck (33)
무균
non-sterile
특징
closure type Screw cap
with cap
포장
pack of 6
제조업체/상표
Nalgene 4109-0125
용량
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Excellent combination of autoclavability, chemical resistance, impact strength, and clarity. Transparent to microwave radiation. Polypropylene screw closure.
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객