주요 문서
Z129593
Sigma-Aldrich
Aldrich® micro sublimation apparatus
joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS24/40
일반 설명
2 mm glass stopcock with O-ring. Use with recovery flask Z515574 or reaction tube Z516023.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)