주요 문서
Z125490
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Angled and offset, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 7.0 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
라벨
B
조인트
joint: ST/NS24/40
제조업체/상표
Ace Glass 503222
나사산 I.D.
7.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
법적 정보
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
교환용 부품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)