주요 문서
Z123552
Sigma-Aldrich
Fluorolube®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
SB.32
파라미터
1370-4000 cm-1 spectral range
기술
IR spectroscopy: suitable
일반 설명
For IR sample mulls. 1 oz. tube.
법적 정보
Fluorolube is a registered trademark of Gabriel Performance Products, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)