주요 문서
Z123315
Sigma-Aldrich
Paper insert
round hole, diam. 11.0 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
material
round hole
기술
IR spectroscopy: suitable
직경
11.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For making smaller KBr pellets. Use with the Aldrich macro-micro KBr pellet die (Z506699). Inserts also fit the Magnetic KBr pellet holder (Z112489) or Econo-Card (Z123544).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)