주요 문서
Z122890
Ampule breaker/collar
For 5-10 mL ampules
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121807
NACRES:
NB.43
일반 설명
How to Use:
1. Slip polyethylene breaker/ collar over top of ampule.
2. Grip bottom of ampule with one hand and breaker/collar with other.
3. Gently snap top of ampule off.
4. Discard collar and ampule top.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)