주요 문서
Z122491
Sigma-Aldrich
Drying tubes with joint
joint: ST/NS 14/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
조인트
joint: ST/NS14/20
길이
85 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Desiccant area- 25 mm L
The Aldrich drying tubes are made of borosilicate glass and are designed with a bent goose-neck and standard taper jointed end. The tube also contains a desiccant area to hold the desiccant. Joint angle is a 75°.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)