material
PTFE-coated
cylindrical PTFE-coated bar
특징
ALNICO V coated magnet
포장
pack of 3 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37121-0014
길이
7 mm
직경
2 mm
색상
yellow
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Spinbar® magnetic stirring fleas are designed for use in tubes, vials, and gradient markers.
- Ideal for mixing of small volume samples in environmental testing and life science applications.
- Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Broad chemical resistance for use in a wide variety of applications.
- Autoclavable.
Very small, efficient stirring bars. Ideal for vials, micro test tubes, centrifuge tube mixing etc.
- PTFE-coated
- ALNICO V coated magnet
법적 정보
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.