주요 문서
Z101540
Sigma-Aldrich
Large-capacity addition funnel
capacity 2 L, joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS24/40
높이
580 mm
O.D.
100 mm
용량
2 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With pressure-equalization arm, 0-3 mm PTFE needle stopcock for precise addition-rate control, and 24/40 joints.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)