주요 문서
W6926
Glycerol-1,1,2,3,3-d5
API for Clinical Studies, (API for Clinical Studies), ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(HOCD2)2CDOH
CAS Number:
Molecular Weight:
97.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
Grade
cGMP
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥98% (CP)
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
질량 이동
M+5
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UXXIZXEISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
320.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
160 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)