주요 문서
306061
Sigma-Aldrich
Glycer(ol-d3)
99 atom % D
동의어(들):
1,2,3-Propanetriol-d3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(DOCH2)2CHOD
CAS Number:
Molecular Weight:
95.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
vapor density
3.1 (vs air)
Quality Level
동위원소 순도
99 atom % D
분석
99% (CP)
autoignition temp.
698 °F
구성
D2O and H2O, ≤1.5%
refractive index
n20/D 1.4676 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.302 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]OCC(O[2H])CO[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i4D,5D,6D
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-WVALGTIDSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)