About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H9N
CAS Number:
Molecular Weight:
107.15
FEMA Number:
4389
Beilstein:
1506
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
플래비스(Flavis) 번호:
14.104
NACRES:
NA.21
추천 제품
Grade
FG
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
smoky; phenolic
SMILES string
Cc1ccnc(C)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-4-8-7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
JYYNAJVZFGKDEQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
116.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
47 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.