주요 문서
W438700
Sigma-Aldrich
2-Pentylthiophene
≥98%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14S
CAS Number:
Molecular Weight:
154.27
FEMA Number:
4387
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
15.096
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
구성
May contain triglycerol and tert-Butyl methyl ether
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fatty; meaty
SMILES string
[s]1c(ccc1)CCCCC
InChI
1S/C9H14S/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
InChI key
NOYVOSGVFSEKPR-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
법적 정보
For R&D use and/or Food Manufacture Only.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
167.0 °F
Flash Point (°C)
75 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)