주요 문서
W367400
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(furfurylthio)propionate
≥98%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
214.28
FEMA Number:
3674
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
13.093
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.506 (lit.)
density
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
coffee; garlic; onion; vegetable; sulfurous
SMILES string
CCOC(=O)CCSCc1ccco1
InChI
1S/C10H14O3S/c1-2-12-10(11)5-7-14-8-9-4-3-6-13-9/h3-4,6H,2,5,7-8H2,1H3
InChI key
ZKCVVCLCYIXCOD-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)