주요 문서
W415655
Sigma-Aldrich
Menthyl valerate
natural (US), ≥98%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H28O2
CAS Number:
Molecular Weight:
240.38
FEMA Number:
4156
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.154
Grade
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; minty; sweet
SMILES string
Fc1c(c(c(c(c1F)F)C(=O)Nc2cc3c(cc2)C4(OC3O)c5c(cc(cc5)O)Oc6c4ccc(c6)O)F)F
InChI
1S/C27H14F5NO6/c28-20-19(21(29)23(31)24(32)22(20)30)25(36)33-10-1-4-14-13(7-10)26(37)39-27(14)15-5-2-11(34)8-17(15)38-18-9-12(35)3-6-16(18)27/h1-9,26,34-35,37H,(H,33,36)
InChI key
AJIMMVOZOJXJKD-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)