주요 문서
W405702
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2,4-nonanedione
≥97%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
170.25
FEMA Number:
4057
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
07.184
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Kosher
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥97%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fatty; green; vegetable
SMILES string
O=C(C(C)C(=O)C)CCCCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-10(12)8(2)9(3)11/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
BGVBGAIWXAXBLP-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)