About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12OS
CAS Number:
Molecular Weight:
132.22
FEMA Number:
3997
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352105
플래비스(Flavis) 번호:
12.169
NACRES:
NA.21
추천 제품
Grade
FG
Halal
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥99%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
black currant; meaty; sulfurous
SMILES string
CC(=O)CC(C)(C)S
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChI key
QRNZMFDCKKEPSX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.2 °F
Flash Point (°C)
54 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.