주요 문서
925411
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-1-hexanol
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14OS
CAS Number:
Molecular Weight:
134.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
양식
liquid
작용기
hydroxyl
thiol
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCC(S)CCO
InChI
1S/C6H14OS/c1-2-3-6(8)4-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI key
TYZFMFVWHZKYSE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)