W359020
δ-Tetradecalactone
natural, 98%, FG
동의어(들):
δ-Tetradecane lactone, Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H26O2
CAS Number:
Molecular Weight:
226.36
FEMA Number:
3590
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
10.016
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
(Coconut oil)
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
98%
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
density
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
coconut
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
coconut; creamy; fatty; waxy
SMILES string
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI key
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable