주요 문서
W259378
Sigma-Aldrich
Indole
natural, ≥97%, FG
동의어(들):
1H-Benzo[b]pyrrole, 1H-Benzo[b]pyrrole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7N
CAS Number:
Molecular Weight:
117.15
FEMA Number:
2593
Beilstein:
107693
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
14.007
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
botanical
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥97%
bp
253-254 °C (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
pungent; animalic; floral
SMILES string
c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
InChI key
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
249.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
121 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)