주요 문서
W350575
Sigma-Aldrich
3-Methylbutyl 2-methylbutanoate
natural, ≥98%, FG
동의어(들):
Isoamyl 2-methylbutyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20O2
CAS Number:
Molecular Weight:
172.26
FEMA Number:
3505
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
9.530
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
41 °C/1.5 mmHg (lit.)
density
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; berry; fruity; sweet
SMILES string
CCC(C)C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-9(4)10(11)12-7-6-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI key
VGIRHYHLQKDEPP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
143.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
62 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)