주요 문서
W350613
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl isovalerate
natural, ≥98%, FCC, FG
동의어(들):
2-Methylbutyl 3-methylbutanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH(CH3)C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
172.26
FEMA Number:
3506
EC Number:
유럽평의회 번호:
10772
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.531
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
191-195 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; green; herbaceous; fruity; cheesy; wine-like
SMILES string
CCC(C)COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-9(4)7-12-10(11)6-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI key
CYGPPWVXOWCHJB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
기타 정보
Natural occurrence: Peppermint, Scotch spearmint, sherry and whiskey.
Natural occurrence: Peppermint, Scotch, spearmint, sherry and whiskey
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
143.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
62 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)