About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H18O
CAS Number:
Molecular Weight:
166.26
FEMA Number:
3474
EC Number:
유럽평의회 번호:
10338
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
5.112
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
분석
≥75%
불순물
≤20% β-cyclocitral
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
bp
58-59 °C/0.4 mmHg (lit.)
density
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
oily; woody; cooling; camphoraceous; fruity
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CC1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C11H18O/c1-9-5-4-7-11(2,3)10(9)6-8-12/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
VHTFHZGAMYUZEP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
88 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter