주요 문서
W272604
Sigma-Aldrich
Methyl 2-nonynoate
99%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5C≡CCO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
168.23
FEMA Number:
2726
EC Number:
유럽평의회 번호:
479
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.156
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
99%
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
121 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; floral; violet
SMILES string
CCCCCCC#CC(=O)OC
InChI
1S/C10H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
NTLJTUMJJWVCTL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
213.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
101 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Roman Rieger et al.
Journal of autoimmunity, 27(1), 7-16 (2006-08-01)
Antimitochondrial antibodies (AMA) are unique among autoimmune serologic reactants because of their extremely high association with the index disease primary biliary cirrhosis (PBC). This autoantibody response is specifically directed only to the lipoyl domain of the mitochondrial 2-oxo-acid dehydrogenase complexes
Allergic contact dermatitis from methyl heptine and methyl octine carbonates.
J S English et al.
Contact dermatitis, 18(3), 174-175 (1988-03-01)