W345001
2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxy-1,4-dithiane
95%, FG
동의어(들):
Meaty dithiane, 1-Mercaptopropanone (dimer), 2,5-Dihydroxy-2,5-dimethyl-1,4-dithiane, 2,5-Dimethyl-1,4-dithiane-2,5-diol, 2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxy-p-dithiane, Cyclodithalfarol-705
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
180.29
FEMA Number:
3450
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
15.006
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
분석
95%
mp
124-127 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
meaty; sulfurous
SMILES string
CC1(O)CSC(C)(O)CS1
InChI
1S/C6H12O2S2/c1-5(7)3-10-6(2,8)4-9-5/h7-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
NHKIYYMFGJBOTK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable