W337404
3-(Methylthio)butanal
≥96%, FG
동의어(들):
3-methylsulfanylbutanal, Potato butyraldehyde
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
60 mmHg ( 20 °C)
설명
may contain approx. 3% Crotonaldehyde
분석
≥96%
불순물
<4% 2-butenal
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
62-64 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; vegetable; potato; sulfurous
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CSC(C)CC=O
InChI
1S/C5H10OS/c1-5(7-2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
NCBDFIPMWRKPDU-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter