W323802
2,2′-(Thiodimethylene)difuran
≥98%
동의어(들):
Furfuryl sulfide, Difurfuryl monosulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
194.25
FEMA Number:
3238
EC Number:
유럽평의회 번호:
11438
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
13.056
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.556 (lit.)
bp
135-143 °C/14 mmHg (lit.)
mp
29-34 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
coffee; meaty; earthy; roasted
SMILES string
C(SCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S/c1-3-9(11-5-1)7-13-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
InChI key
UYLKDZXJEKFFHJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Taste at 2.5 ppm
기타 정보
Natural occurrence: Coffee.
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 71-71 (2001)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27(4), 68-68 (2002)