주요 문서
W290238
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-α-Pinene
97%, FG
동의어(들):
(+)-α-Pinene, (1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1R,5R)-2-Pinene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16
CAS Number:
Molecular Weight:
136.23
FEMA Number:
2902
Beilstein:
2038653
EC Number:
유럽평의회 번호:
2113
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
1.004
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +42°, neat
autoignition temp.
491 °F
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
α-pinene and β-pinene
감각 수용성의
woody; camphoraceous; pine
SMILES string
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI key
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
(1R)-(+)- α-Pinene is a volatile monoterpene mainly found in the essential oil of aromatic plants.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
91.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
33 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Insecticidal properties of essential plant oils against the mosquito Culex pipiens molestus (Diptera: Culicidae).
Traboulsi AF, et al.
Pest Management Science, 58(5), 491-495 (2002)
Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils.
Dorman HJD & Deans SG
Journal of Applied Microbiology, 88(2), 308-316 (2000)