주요 문서
80607
Supelco
(+)-β-Pinene
analytical standard
동의어(들):
(1R,5R)-2(10)-Pinene, (1R,5R)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16
CAS Number:
Molecular Weight:
136.23
Beilstein:
3587586
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
eCl@ss:
39011007
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
광학 활성
[α]20/D +22±1°, neat
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
n20/D 1.478
bp
164-165 °C (lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC(=C)[C@@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI key
WTARULDDTDQWMU-RKDXNWHRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cannabis salvia valeriana
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
96.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
36 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)