주요 문서
W284220
Sigma-Aldrich
2-Pentanone
≥99.0%, natural, FG
동의어(들):
Methyl propyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
86.13
FEMA Number:
2842
Beilstein:
506058
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
7.054
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
botanical
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
vapor pressure
27 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99.0%
양식
liquid
autoignition temp.
941 °F
expl. lim.
8.2 %
refractive index
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; woody; spicy
SMILES string
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
46.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
8 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)